Learn More
Corning™ Recipiente para muestras de bacterias coliformes
Código de producto. p-208460 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Incluye:
Con comprimido de tiosulfato sódico
Sin comprimido de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10258673
Marca: Corning™ 1705100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Etiquetas (solo 09-730-91)
Declora automáticamente la muestra
Estos recipientes Corning™ se utilizan para probar el agua potable no clorada.
  • No contiene un comprimido de tiosulfato sódico. Fabricados con polipropileno puro y reciclable.
  • Capacidad: Capacidad total de 120 ml.
  • Capacidad en línea: 100 ml ± 2,5 ml (2,5 %).
  • El recipiente de una pieza tiene la tapa fijada para reducir la posibilidad de contaminación.
  • La flecha de bloqueo asegura que la esterilidad no se ha visto afectada.
  • Estanco al goteo cuando está cerrado correctamente. Un beneficio añadido es la sujeción que protege contra la apertura accidental.
  • Estéril por proceso
  • Información de órdenes
    También disponible sin el comprimido de tiosulfato sódico para muestras que no requieren decloración.
    Compliance
    La línea de llenado cumple los requisitos de tolerancia de la EPA de EE. UU.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
    Color del tapón Natural
    Material del cierre Polipropileno
    Tipo de tapón Tapón a presión
    Volumen (métrico) 120 ml
    Desechables
    Para utilizar con (aplicación) Prueba para determinar la presencia de bacterias coliformes, sustancias contaminantes microbiológicas en el agua potable
    Graduado
    Incluye Sin comprimido de tiosulfato sódico
    Estilo de cuello Boca ancha
    Esterilidad Estéril
    Volumen (imperial) 4 oz
    Altura (imperial) 3,77 in
    Altura (métrico) 9,6 cm
    Diámetro exterior (imperial) 1,82 in
    Diámetro exterior (métrico) 4,64 cm