Learn More
Corning™ Recipiente para muestras de bacterias coliformes
Código de producto. 10126483 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Incluye:
Con comprimido de tiosulfato sódico
Sin comprimido de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10126483
Marca: Corning™ 1700100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Etiquetas (solo 09-730-91)
Declora automáticamente la muestra
Estos recipientes Corning™ se utilizan para probar el agua potable no clorada.
  • Fabricados con polipropileno puro y reciclable.
  • Capacidad: Capacidad total de 120 ml.
  • Capacidad en línea: 100 ml ± 2,5 ml (2,5 %).
  • El recipiente de una pieza tiene la tapa fijada para reducir la posibilidad de contaminación.
  • La flecha de bloqueo asegura que la esterilidad no se ha visto afectada.
  • Estanco al goteo cuando está cerrado correctamente. Un beneficio añadido es la sujeción que protege contra la apertura accidental.
  • Estéril por proceso
Información de órdenes
También disponible sin el comprimido de tiosulfato sódico para muestras que no requieren decloración.
Compliance
La línea de llenado cumple los requisitos de tolerancia de la EPA de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Volumen (métrico) 120 ml
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Prueba para determinar la presencia de bacterias coliformes, sustancias contaminantes microbiológicas en el agua potable
Graduado
Incluye Con comprimido de tiosulfato sódico
Estilo de cuello Boca ancha
Esterilidad Estéril
Volumen (imperial) 4 oz
Altura (imperial) 3,77 in
Altura (métrico) 9,6 cm
Diámetro exterior (imperial) 1,82 in
Diámetro exterior (métrico) 4,64 cm