Descripción
Los tubos para centrífuga estériles de sistema cerrado Corning™ de polipropileno (PP) se suministran premontados en bolsas dobles individuales. Los tapones tienen dos puertos: un puerto termina en un filtro de 0,2 μm y el otro es un tubo flexible resistente a productos químicos y termosellable que termina en un Luer macho. Los tubos de inmersión, si están disponibles, llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla en sus procesos de manipulación de líquidos.
Estos tubos para centrífuga son perfectos para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
Las almohadillas de soporte (n.º de catálogo 431124 para 500) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga disponga de almohadillas con fondo en V adecuados. Tapones de sellado de polietileno de alta densidad RCF máxima de 6000 xg. Los tubos son estériles y apirógenos certificados Se incluye un tapón adicional para la centrifugación
Estos tubos para centrífuga son perfectos para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,013 gal |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | RCF máx.: 3000x G; estilo superior: de rosca |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,14 in |
| Diámetro del cierre (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 0,3 cm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 0,63 cm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Mostrar más |