Learn More
Corning™ Placas de pocillo profundo de polipropileno transparentes de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10214932 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad unitSize
10214932 Estéril paquete de 50
10412952 No estéril paquete de 50
2 options
Código de producto. 10214932
Marca: Corning™ 3342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de alto rendimiento que requieren un volumen añadido
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Fondo en V
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 50/caja