Learn More
Corning™ Matraces aforados de polipropileno de clase B reutilizables con tapones cónicos de PP
Tienda Corning ProductosDescripción
Se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase B definidas en la norma ISO 1042. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Línea de graduación calibrada individualmente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 in |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Polipropileno |
| Altura (imperial) | 11,8 in |
| Altura (métrico) | 30 cm |
| Incluye | Número de lote impreso y certificado |
| Mostrar más |