Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP de clase A reutilizables con tapones cónicos de PP
Código de producto. p-4089235 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
Código de producto. 11367871
Marca: Corning™ 5640P25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,84 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Línea de graduación calibrada individualmente
Diámetro exterior (imperial) 1,6 in
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,8 cm
Incluye Número de lote impreso y certificado
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Junta cónica estándar 10/19
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,04 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Diámetro exterior (métrico) 41 mm