Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP reutilizables de clase A
Esterilización en autoclave a 121 °C
Marca: Corning™ 5640P-500
Detalles adicionales : Peso : 0.64864kg
Descripción
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
Especificaciones
16,9 oz | |
Translúcido | |
4 pulg | |
PMP | |
26 cm | |
4/caja | |
19/26 | |
60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
104 mm |
Polipropileno | |
Línea de graduación calibrada individualmente | |
500 ml | |
10,2 in | |
Número de lote impreso y certificado | |
1/Paq. | |
140 °F | |
0,25 ml | |
No |