Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP de clase A reutilizables con tapones cónicos de PP
Tienda Corning ProductosDescripción
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Línea de graduación calibrada individualmente |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,3 in |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PMP |
| Altura (imperial) | 8,8 in |
| Altura (métrico) | 22,5 cm |
| Incluye | Número de lote impreso y certificado |
| Mostrar más |