Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP de clase A reutilizables con tapones cónicos de PP
Código de producto. 11357871 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
Código de producto. 11357871
Marca: Corning™ 5640P1L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Línea de graduación calibrada individualmente
Diámetro exterior (imperial) 5 in
Capacidad (métrico) 1 L
Material PMP
Altura (imperial) 11,8 in
Altura (métrico) 30 cm
Incluye Número de lote impreso y certificado
N.º por caja 3/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Junta cónica estándar 24/29
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,4 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Diámetro exterior (métrico) 127 mm
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.