Learn More
Corning™ Cámaras de cultivo CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10208184 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 125 a 190 ml
De 1250 a 1900 ml
De 250 a 380 ml
De 5000 a 7600 mL
De 625 a 950 ml
Área de cultivo:
1272 cm2
25.440 cm²
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Tratamiento de superficie:
CellBIND
Fijación ultrabaja
Tratado con TC
Cantidad:
10 cámaras
40 cámaras
Cinco cámaras
Dos cámaras
Una cámara
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 2
paquete de 5
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Tratamiento de superficie Cantidad unitSize
10208184 De 625 a 950 ml 3180 cm² CellBIND Cinco cámaras paquete de 2
10549772 De 125 a 190 ml 636 cm² Tratado con TC Una cámara 8 PCS
10799494 De 1250 a 1900 ml 6360 cm² Tratado con TC 10 cámaras paquete de 2
10494912 De 625 a 950 ml 3180 cm² Tratado con TC Cinco cámaras 8 PCS
10330623 De 125 a 190 ml 636 cm² Fijación ultrabaja Una cámara paquete de 8
10653143 De 625 a 950 ml 3180 cm² Tratado con TC Cinco cámaras paquete de 2
10685893 De 5000 a 7600 mL 25.440 cm² Tratado con TC 40 cámaras 2 PCS
10494862 De 1250 a 1900 ml 6360 cm² CellBIND 10 cámaras 6 PCS
10183342 De 250 a 380 ml 1272 cm2 CellBIND Dos cámaras paquete de 5
10719484 De 125 a 190 ml 636 cm² CellBIND Una cámara paquete de 8
10748904 De 1250 a 1900 ml 6360 cm² CellBIND 10 cámaras paquete de 2
10675893 De 1250 a 1900 ml 6360 cm² Tratado con TC 10 cámaras 6 PCS
10377862 De 250 a 380 ml 1272 cm2 Tratado con TC Dos cámaras 5 PCS
13 options
Código de producto. 10208184
Marca: Corning™ 3311
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
También presenta una construcción de poliestireno de clase VI de USP para ofrecer una excelente claridad óptica y resistencia mecánica. Las cámaras Corning™ CELLSTACK™ están disponibles en cinco tamaños y con dos tratamientos de superficie exclusivos, además de la superficie tratada para cultivo de tejidos estándar.
  • Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
  • Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0,2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación—
  • Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • A prueba de fugas
  • El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme. La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 21,13 a 32,12 oz
Certificaciones/conformidad USP Clase VI
Color del tapón Naranja
Diámetro del cierre (métrico) 33 mm
Capacidad (métrico) De 625 a 950 ml
Material Poliestireno
Tipo de producto Cámara de cultivo
Graduated Sí
Área de cultivo 3180 cm²
Tratamiento de superficie CellBIND
Tamaño de poro (métrico) 0,2μm
Cantidad Cinco cámaras
Método de esterilización Irradiado con rayos gamma