Learn More
Agua para cultivo celular comprobada según las especificaciones de agua para inyectables estéril USP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. p-2797003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Envase:
Frasco
Recipiente BioProcess
Tamaño de la unidad:
100 litros
20 litros
200 litros
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15353651 6 x 100 mL Frasco paquete de 6
15363651 6 x 500 mL Frasco paquete de 6
15373581 6 x 1 L Frasco paquete de 6
15383651 20 L Recipiente BioProcess 20 litros
15393651 1 x 100 L Recipiente BioProcess 100 litros
15303661 1 x 200 L Frasco 200 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
Código de producto. 15353651 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 25055CI
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
Agua de alta calidad para su uso en aplicaciones de cultivo celular El agua para cultivo celular Corning™ comprobada según el agua estéril USP se utiliza en la preparación de tampones de purificación y cromatografía.
El agua de grado de cultivo celular es agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles. Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente. El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
Información de órdenes
Se suministran en un frasco de plástico, excepto MT-25-055-LB y -LH, que se suministran en bolsas de medios flexibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco
Cantidad 6 x 100 mL