Learn More
Tampón de base de Tris, polvo, Corning™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1000 GR
Descripción
Cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
- pH: Desde 7,0 hasta 9,2
- Peso molecular: 121,14
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de base de Tris |
| pH | De 7 a 9,2 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |