Learn More
Corning™ Elementos traza
BIOPHARMA
Código de producto. p-4877446
Change view
Click to view available options
Descripción:
Elementos traza A
Elementos traza B
Elementos traza C
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Descripción unitSize
15333641 Elementos traza A 100 ml
15353641 Elementos traza C 100 ml
15343641 Elementos traza B 100 ml
3 options
Código de producto. 15333641
Marca: Corning™ 25021CI
Para aplicaciones de investigación
cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
  • Los oligoelementos A incluyen sulfato de Cupric, citrato férrico, selenita de sodio y sulfato de cinc
  • Los oligoelementos B incluyen molibdeno de amonio, vanadato de amonio, sulfato de manganeso, sulfato de níquel, silicato de sodio, cloruro estanoso y ácido clorhídrico
  • Los oligoelementos C incluyen cloruro de aluminio, acetato de bario, cloruro de cadmio, cloruro crómico, dicloruro de cobalto, dióxido de germanio, bromuro de potasio, yoduro de potasio, cloruro de rubidio, nitrato de plata, fluoruro de sodio y cloruro de zirconilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Descripción Elementos traza A
Formulario Líquido
Tipo de producto Análisis de
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
Cantidad 100 mL