Learn More
Corning™ Solución de penicilina-estreptomicina
BIOPHARMA
Código de producto. p-4877174
Change view
Click to view available options
Concentración:
10 000 UI de penicilina, 10 000 μg/ml de estreptomicina
5000 UI de penicilina, 5000 μg/ml de estreptomicina
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Concentración unitSize
15313671 5000 UI de penicilina, 5000 μg/ml de estreptomicina paquete de 6
15323671 10 000 UI de penicilina, 10 000 μg/ml de estreptomicina 6 PCS
2 options
Código de producto. 15313671
Marca: Corning™ 30001CI
Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution is a mix of the antibiotics Penicillin (10,000 IU) and Streptomycin (10,000μg/mL) in a 100-fold working concentration.
  • Certificado de análisis disponible
  • La penicilina (penicilina G) actúa inhibiendo la síntesis de peptidoglicano, mientras que la estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Concentración 5000 UI de penicilina, 5000 μg/ml de estreptomicina
Formulario Solución
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina
Esterilidad Estéril
Formato Frasco de plástico
Cantidad 6 x 100 mL