Learn More
Corning™ Solución de L-glutamina
BIOPHARMA
Código de producto. 15303641
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15303641
Marca: Corning™ 25005CV
This item is not returnable. View return policy
Aminoácido esencial y un componente clave de los medios de cultivo
La L-glutamina es un aminoácido esencial y un componente clave de los medios de cultivo, que sirve como una fuente de energía importante para la propagación de células. Es muy estable en forma de polvo seco y solución congelada, pero se degrada rápidamente en medios líquidos o soluciones madre, produciendo compuestos tóxicos. Para conseguir el rendimiento óptimo de la célula, se requiere, generalmente, la suplementación del medio con L-glutamina antes de utilizarlo. Esta formulación se prepara en agua de grado de cultivo celular.
  • Certificado completo de análisis disponible en cada lote de producción, junto con información completa sobre la formulación
  • Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De -25° a -15 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
pH 5,5 ± 0,5
Cantidad 6 x 500 mL
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.