Learn More
Corning™ Solución de HAT
Descripción
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De - 25 °C a - 15 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento HT |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Formato | Frasco de plástico |
| pH | 10,5 ± 0,5 |
| Cantidad | 100 mL |