Learn More
Corning™ Sulfato de gentamicina
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Concentración | 50 mg/mL |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Gentamicina |
| Esterilidad | Estéril |
| Formato | Frasco de plástico |
| Cantidad | 10 x 10 mL |