Learn More
Corning™ Suero fetal bovino, Premium (irradiado con gamma)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15343691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15343691 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15343691 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 35070CV
El SFB irradiado con gamma es el suero fetal bovino estéril que se utiliza comúnmente en la producción de vacunas y virus.
El suero fetal bovino (SFB) es un suplemento universal de eficacia probada que se utiliza en el cultivo celular. Proporciona muchos compuestos que han demostrado satisfacer requisitos metabólicos específicos para el cultivo de células, lo que incluye hormonas, factores de crecimiento, factores de fijación celular, tampón de pH, inhibidores de proteasa, vitaminas, minerales, lípidos y una variedad de componentes no definidos. El suero también protege contra los efectos tóxicos asociados con el cambio de pH, la presencia de iones metálicos pesados, endotoxinas y actividad proteolítica.
Obtenga más información sobre nuestras opciones de suero personalizadas.
Procesamiento de sueros
Mediante técnicas líderes del sector, la sangre se recoge asépticamente en los mataderos, se centrifuga para aislar el suero y se congela inmediatamente para su análisis y posterior procesamiento. Los sueros crudos entonces se agrupan mediante tecnología True Pool y se filtran de manera estéril a través de tres filtros de 0,1 micrones con un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-3. A continuación, cada lote debe pasar las pruebas de esterilidad USP <71> y EP 2.6.1 y las pruebas de aumento del crecimiento, así como dar un resultado negativo en las pruebas para micoplasma y un determinado número de virus controlados por el sector. La autenticidad del suero se verifica mediante mediciones líderes del sector de la gamma-glutamil transferasa y elevado estándar interno de Corning de ≤ 10 UI/l. Las pruebas adicionales incluyen endotoxinas, hemoglobina, pH, osmolalidad, proteína total y un perfil bioquímico que contiene diversos metales, proteínas, hormonas y otros metabolitos.
Certificados de idoneidad de la EDQM
Suero fetal bovino, de origen estadounidense
Este producto ha recibido un certificado de idoneidad, R0-CEP 2018-271, de la Dirección Europea de Calidad del Medicamento y la Asistencia Sanitaria (EDQM) que certifica que el producto cumple con los criterios descritos en la versión actual de la monografía n.º 1483 de la Farmacopea Europea: producto con riesgo de transmisión de agentes de encefalopatía espongiforme animal.
Declaración de origen
El SFB Premium de Corning solo se obtiene de mataderos aprobados por el gobierno en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Todo el suero fetal bovino se deriva de fetos recogidos de vacas y novillas sanas que pasaron la inspección ante y post mortem y no presentaron enfermedades contagiosas.
El SFB normal de Corning se deriva de instalaciones registradas por el gobierno en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y fuera de los Estados Unidos. Todo el suero fetal bovino se deriva de fetos recogidos de vacas y novillas sanas que pasaron la inspección ante y post mortem y no presentaron enfermedades contagiosas. El material se exportó desde el país de origen acompañado de un certificado sanitario veterinario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP
Color De amarillo ámbar a rojizo
Contenido y almacenamiento De -25° a -15 °C
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm; radiación gamma
Fuente Feto bovino
Grado Premium
Concentración de endotoxinas < 0,05 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) El SFB irradiado con gamma se utiliza en proyectos de producción de virus y vacunas que necesitan un riesgo mínimo de contaminación por virus y micoplasma junto con endotoxinas muy bajas. Este producto es para uso exclusivo en investigación.
Osmolalidad Prueba e informe
pH Prueba e informe
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)