Descripción
Tubos flexibles, termosellables, resistentes a productos químicos transparentes de 91,44 cm (36 pulg.) de longitud y 6,35 mm (1/4 pulg.) de D.I.
Tapón Luer macho y Luer hembra
Tapón Luer hembra y Luer macho
Certificados de medios Corning disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Tapón Luer macho y Luer hembra
Tapón Luer hembra y Luer macho
Certificados de medios Corning disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de tubos |