Learn More
Corning™ Bolsas de recogida
Código de producto. p-4668237 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descripción de la película:
EVA
ULDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción de la película unitSize
17283574 1 L EVA cada uno
17273574 0,5 L EVA cada uno
16438983 5 L EVA cada uno
16458983 20 L EVA cada uno
16448983 10 L EVA cada uno
16468983 50 L EVA cada uno
17213584 100 L ULDPE cada uno
17223584 200 L ULDPE cada uno
8 options
Código de producto. 17283574
Marca: Corning™ 9120042
Bolsas de recogida con tres puertos para aplicaciones biofarmacéuticas
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Estilo de los tubos Tubos flexibles termosellables
Descripción de la película EVA
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), conector MPC hembra, conector MPC hembra con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable
Cantidad Unidad