Learn More
Corning™ Bolsas de recogida
Código de producto. 16448983 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descripción de la película:
EVA
ULDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción de la película unitSize
16448983 10 L EVA cada uno
17283574 1 L EVA cada uno
17273574 0,5 L EVA cada uno
16438983 5 L EVA cada uno
16458983 20 L EVA cada uno
16468983 50 L EVA cada uno
17213584 100 L ULDPE cada uno
17223584 200 L ULDPE cada uno
8 options
Código de producto. 16448983
Marca: Corning™ 9120045
Bolsas de recogida con tres puertos para aplicaciones biofarmacéuticas
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Estilo de los tubos Tubos flexibles termosellables
Descripción de la película EVA
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/Paq.
Detalle del puerto Puerto 1: conector de 9,4 mm (0,37 pulg.), 305 × 9,4 × 15,75 mm (12 × 0,37 × 0,62 pulg, L × D.I. × D.E.), resistente a productos químicos, tubos flexibles con sello de calor, puerto 2: conector MPC macho con conexión dentada de 9,4 mm (0,37 pulg.), tapón MPC hembra, puerto 3: conector MPC hembra con conexión dentada de 9,4 mm (0,37 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable
Cantidad Unidad