Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Estilo de los tubos | Tubos flexibles termosellables |
| Descripción de la película | EVA |
| N.º por caja | 1 unidad |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Detalle del puerto | Puerto 1: conector de 9,4 mm (0,37 pulg.), 305 × 9,4 × 15,75 mm (12 × 0,37 × 0,62 pulg, L × D.I. × D.E.), resistente a productos químicos, tubos flexibles con sello de calor, puerto 2: conector MPC macho con conexión dentada de 9,4 mm (0,37 pulg.), tapón MPC hembra, puerto 3: conector MPC hembra con conexión dentada de 9,4 mm (0,37 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable |
| Cantidad | Unidad |