Learn More
Corning™ cmRL 1066
BIOPHARMA
Código de producto. 15343561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15343561 6 x 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15343561 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 15110CV
Para su uso en cultivos complementados y no complementados con suero
(se recomienda reemplazar el modelo 15-110-CVR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cmRL 1066
Cantidad 6 x 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,3
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C