Learn More
Corning™ Medio basal líquido para cultivo celular Cellgro™, modificación alfa del medio Eagle 1X (AMEM)'
BIOPHARMA
Código de producto. 15363531
Click to view available options
Con aditivos:
Sales de Earle, Glutamina, Desoxirribonucleósidos, Ribonucleósidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15363531
Marca: Corning™ 10022CV
Contiene sales de Earle, ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos y L-glutamina.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alpha MEM/EBSS
Con aditivos Sales de Earle, Glutamina, Desoxirribonucleósidos, Ribonucleósidos
Cantidad 6 x 500 mL
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C