Learn More
Corning™ Anfotericina B
BIOPHARMA
Código de producto. 15333671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15333671 6 x 50 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15333671
Marca: Corning™ 30003CF
Envasados en frascos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -5° a -20 °C
Concentración 250 μg/ml solubilizada
Formulario Líquido
Tipo de producto Antifúngico
Formato Frasco de plástico
Cantidad 6 x 50 mL