Learn More
Corning™ Microplacas de superficie CellBIND™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
0,95 cm2
1,9 cm2 1,9 cm cuadrados
3.8 cm2
9,5 cm2
Capacidad (métrico):
0,28 mL (pocillo)
0,57 mL (pocillo)
2,9 mL (Pozo)
6,9 mL
Volumen de trabajo (métrico):
0,19 a 0,28 mL
0,38 a 0,57 mL
0,76 a 1,14 mL
1,9 a 2,9 mL
Número de pocillos:
6
12
24
48
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Descripción
Tratadas con CellBIND™ para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. Las microplacas de superficie Corning™ CellBIND™ se han fabricado con poliestireno transparente para una visibilidad óptima y están disponibles en diversos formatos de pocillos.
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
- Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
- Estéril
- Apirógenas
Certifications
Certificados como apirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 0,28 mL (pocillo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,95 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |