Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Estable durante al menos tres meses de 2 a 8 °C. No lo congele. |
| Descripción | Peso molecular: De 110 a 114 kd |
| Concentración | De 1 a 5 µg/cm2 de superficie de crecimiento, en función del tipo de célula |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Adhesivo celular y tisular |
| Formulación | Como líquido en ácido acético al 5 % |
| Cantidad | 10 mg |
| Fuente | Proteínas polifenólicas secretadas por Mytilus edulis |