Learn More
Corning™ Bolsas de expansión celular
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1 L
3 L
5 L
Volumen de llenado:
190 mL
381 mL
633 mL
1252 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las bolsas de expansión celular están diseñadas para la expansión y cultivo de células no adherentes. Las bolsas están fabricadas con poliolefina de una sola red, película permeable al gas. Los tubos integrados permiten el llenado, la alimentación y el muestreo del sistema funcionalmente cerrado.
Características y ventajas
- Expansión celular observada con varios modelos celulares
- Película permeable al gas
- Válvula de muestreo reutilizable para pruebas durante el proceso
- Tubos para conexiones de soldadura estériles
- Ampliable y fácil de usar
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De -20° a 40 °C |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| Para utilizar con (aplicación) | Expansión y cultivo de células no adherentes, ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica |
| Incluye | Válvula de muestreo reutilizable |
| Estilo de los tubos | Integrado |
| Volumen de llenado | 633 mL |
| Descripción de la película | Película permeable al gas de poliolefina de una sola red con buena claridad |
| N.º por caja | 1 unidad |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Mostrar más |