Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
Código de producto. 10156861 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
Canted necks (with antitip skirt); Culture area: 75cm2; Cap type: plug seal; 275mL; 100/Cs.
Código de producto.
10156861 Canted necks (with antitip skirt); Culture area: 75cm2; Cap type: plug seal; 275mL; 100/Cs.
1 options
Código de producto. 10156861
Marca: Corning™ 430720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización sin distorsión
  • Número de lote impreso para trazabilidad del producto
  • Estéril y apirógeno
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Matraces con cuello inclinado que incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Zonas de rotulación esmeriladas en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3.6 cm (1.4 pulg) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,2 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 275 mL
Material Polystyrene
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Inclinado
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tissue Culture Treated
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón Sello