Descripción
- Aluminio anodizado negro en ángulo recto de 2 pulg de longitud
- Diseñada para usarse con la pinza de sujeción de la sonda de temperatura Corning
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,43 in |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactoras con sonda de temperatura |
| Longitud (imperial) | 0,65 in |
| Longitud (métrico) | 16,5 mm |
| Tipo | Pinzas |