Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11333865 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Altura (métrico):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
18,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 192
paquete de 288
Código de producto. Tamaño del tapón Altura (métrico) unitSize
11333865 18-415 17,5 mm paquete de 192
10272703 13-415 13,5 mm paquete de 288
10795943 24-400 12,5 mm paquete de 12
15124606 24-410 18,5 mm -
10755763 15-415 16 mm paquete de 288
11931899 18-415 17,5 mm paquete de 192
6 options
Código de producto. 11333865
Marca: Corning™ 999818
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
Este tapón está fabricado con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones se suministran con un revestimiento de caucho pegado sobre el que está firmemente unida una interfaz de PTFE que proporciona una superficie de sellado altamente inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 18-415
Material de revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Altura (métrico) 17,5 mm
N.° por paquete 192/Paq.
N.º por caja 192/caja
Material de la punta PTFE, caucho