Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17293594 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
N.° por paquete:
12/paq.
288/Paq.
32/paq.
72/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 192
paquete de 288
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello N.° por paquete unitSize
17293594 28-410 12/paq. paquete de 12
17223604 40-400 72/paq. paquete de 72
17263594 18-415 32/paq. paquete de 192
10632044 15-415 288/Paq. paquete de 288
17213604 38-430 12/paq. paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17293594 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9999281
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resisten los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.° por paquete 12/paq.
Material de revestimiento Caucho
Acabado del cuello 28-410
Altura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Screw Cap
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave