Descripción
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.° por paquete | 32/paq. |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Acabado del cuello | 18-415 |
| Altura (métrico) | 27 mm |
| Tipo de producto | Screw Cap |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |