Learn More
Corning™ Placa multipocillo BioCoat™ de poli-L-ornitina/laminina
Descripción
Para algunas aplicaciones, se ha demostrado que el uso de una combinación de proteínas ECM, como la laminina (LM) y la fibronectina (HFN), o la LM y factores de fijación como la poli-D-lisina (PDL) o la poli-L-Orintina (PLO) son superiores al uso de cualquiera de ellas de forma individual. El consumible de cultivo Corning BioCoat PDL/LM y PLO/LM es adecuado para cultivar muchos tipos diferentes de redes del sistema nervioso periférico (PNS) y del sistema nervioso central (SNC) y es útil para promover la fijación y la diferenciación de las células neuronales. El consumible de cultivo Corning BioCoat LM/HFN proporciona un entorno in vitro que favorece la fijación celular y la formación extensa de procesos.
Aplicaciones:
- Mejora de la fijación de células neuronales a plástico y vidrio
- Estimulación del crecimiento de neuritas
- Cultivo de células gliales como capa subyacente para las neuronas
- Construcción de sistemas del modelo de células neuronales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC.
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLO, sintético (MW 30-70 kD)
- Laminina, tumor de ratón EHS
- Fibronectina, plasma humano
- NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1.
Control de calidad
- PDL/LM y PLO/LM probaron su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
- LM/HFN se probó para comprobar si hay cambios inducidos por agonistas receptores en el calcio intracelular mediante el uso de Fluo-3A (un indicador de calcio fluorescente de longitud de onda larga) en cultivos enriquecidos con neuronas corticales primarias de rata
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
- 2° a 8 °C. No la congele.
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 9,6 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |