Learn More
Corning™ Placas de cultivo con poli-L-lisina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10666691
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
N.° por paquete:
20/paq.
5/paquete
N.º por caja:
100/caja
20/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 20
Código de producto. Diámetro (métrico) N.° por paquete N.º por caja unitSize
10666691 60 mm 5/paquete 20/caja paquete de 20
10214471 35 mm 20/paq. 100/caja paquete de 100
10102231 60 mm 20/paq. 20/caja paquete de 100
10574651 35 mm 20/paq. 20/caja paquete de 20
4 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10666691
Marca: Corning™ 354517
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Proporciona un excelente sustrato para la fijación celular y la diferenciación de células neuronales primarias, gliales y de neuroblastomas y de glioma
Adecuadas para favorecer la fijación de líneas celulares transfectadas y otros tipos de células exigentes. Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células.
  • Minimizan los errores en los ensayos debido al desprendimiento de células
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Recubiertas previamente con poli-L-lisina para eliminar la laboriosa preparación
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Área de cultivo 21,3 cm2
Forma Redonda
Tratamiento de superficie Poli-L-Lisina
Tipo Cubeta de cultivo celular
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 5/paquete
Diámetro (métrico) 60 mm