Learn More
Corning™ Placas de cultivo con poli-L-lisina BioCoat™
Descripción
Adecuadas para favorecer la fijación de líneas celulares transfectadas y otros tipos de células exigentes. Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células.
- Minimizan los errores en los ensayos debido al desprendimiento de células
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Recubiertas previamente con poli-L-lisina para eliminar la laboriosa preparación
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Área de cultivo | 9,6 cm2 |
| Forma | Redonda |
| Tratamiento de superficie | Poli-L-Lisina |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |