Learn More
Corning™ Placas multi-pocillo con poli-D-lisina BioCoat™
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
- Fijación y dispersión de distintos tipos de células
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
- Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
- Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
- Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 3.8 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Mostrar más |