Learn More
Corning™ BioCoat™ de 384 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10145860
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
10145860 Transparente paquete de 5
1 options
Código de producto. 10145860
Marca: Corning™ 354662
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:con tapa
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
  • Fijación y dispersión de distintos tipos de células
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
  • Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
  • Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
  • PDL, sintética (MW 75-150 kD)
  • PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
  • Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
    matriz, red, conjunto 16 x 24
    Envase 5/Paq.
    Color Transparente
    Tipo de producto Estándar
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 384
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Poli-D-lisina/laminina
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritos, fijación de líneas celulares transfectadas exigentes, apoyo de la supervivencia de las neuronas primarias en cultivo, cultivos con poco suero o sin él
    N.º por caja 5/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Cantidad 5/caja
    Fuente Poli-D-lisina
    Color de pocillo Transparente