Learn More
Corning™ Poli-D-lisina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11503550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
11503550 20 mg 20 miligramos
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 11503550
Marca: Corning™ 354210
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Recomendado para el cultivo de neuronas, células gliales y células transfectadas
La poli-D-lisina Corning™, 20 mg, se utiliza para cultivar una amplia variedad de tipos de células, en particular, neuronas y células gliales y transfectadas. 
Fuente
sintética
Calidad
Se ha demostrado que la calidad promueve la adhesión celular y la propagación de las células granulosas de cerebelo de rata
Probado con resultados negativos para las bacterias, los hongos y el micoplasma
Peso molecular
500-550 kD
Preparación y almacenamiento
Estable durante tres meses a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C (liofilizado) o tres meses a -20 °C (solubilizado)
Manipulación
Concentración recomendada: de 2,5 a 5 µg/cm² de superficie de crecimiento en función del tipo de célula
Formulación
Liofilizada a partir de una solución acuosa; reconstituir en dH20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Concentración Concentración recomendada: De 2,5 a 5 μg/cm2 de superficie de crecimiento en función del tipo de célula
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Poli-D-lisina
Cantidad 20 mg
Fuente Sintético