Learn More
Corning™ Placas multipocillos con matriz BioCoat™ Matrigel™
Descripción
El soporte de cultivo de la Matrigel de capa fina Corning BioCoat contiene una capa fina seca de matriz de membrana basal Corning Matrigel. La rehidratación provoca la formación de una fina capa de gel de «membrana basal» en la superficie del soporte de cultivo.“” Las aplicaciones específicas de instrumental de cultivo celular Matrigel de capa fina incluyen el cultivo de miotubos de esqueleto contráctil primario, la diferenciación morfológica de células neuronales, estudios de interacción de células de músculo liso vasculares con la matriz extracelular y los efectos de la matriz extracelular en la función y morfología de células epiteliales de pulmón, alveolares y de conductos biliares.
- Especialmente aptas para el cultivo de células polarizadas, como las células epiteliales, y favorecen la diferenciación de hepatocitos, células epiteliales mamarias y células musculares lisas
- Favorecen la formación de túbulos capilares de células endoteliales y la regeneración de neuritos
- Se pueden utilizar para ensayos de angiogénesis
- Probadas en cuanto a su capacidad para favorecer el crecimiento de neuritos de células de ganglios radiculares posteriores de pollo (en ausencia de NGF)
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,75 cm cuadrados |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Solo para uso en investigación