Learn More
Corning™ Placas de cultivo con tratamiento para CT de laminina BioCoat™
Código de producto. 10604042
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10604042
Marca: Corning™ 354553
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata y humanos NG-108
El soporte de cultivo para gelatina Corning BioCoat proporciona una fijación y un crecimiento que promueve el sustrato para el cultivo de una variedad de tipos de células. La gelatina se utiliza comúnmente en el cultivo de células endoteliales vasculares, células musculares, células madre embrionarias (ES) y células teratocarcinomas F9. También es adecuada para promover la adhesión de los tipos de células transfectadas. La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua derivadas de la hidrólisis de colágeno.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Cultivo de células de teratocarcinoma F9 transfectadas y normales para estudios de expresión genética
  • Cultivo de HUVEC para la expresión 7 de la E-Selectina y la inducción 8 de VEGF
Fuente
  • Gelatina, porcina
  • Control de calidad
    • Probada para la capacidad de promover la proliferación de HUVEC
    • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
    Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • Información de órdenes
    Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Forma del fondo Redondo
    Color Transparente
    Material Poliestireno
    Forma Redonda
    Tipo Cubeta de cultivo celular
    Membrana de soporte Laminina
    Diámetro (métrico) 150 mm