Learn More
Corning™ Matraces de cultivo con tapón ventilado de cuello inclinado rectangular para gelatina BioCoat™
Descripción
El soporte de cultivo para gelatina Corning BioCoat proporciona una fijación y un crecimiento que promueve el sustrato para el cultivo de una variedad de tipos de células. La gelatina se utiliza comúnmente en el cultivo de células endoteliales vasculares, células musculares, células madre embrionarias (ES) y células teratocarcinomas F9. También es adecuada para promover la adhesión de los tipos de células transfectadas. La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua derivadas de la hidrólisis de colágeno.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Cultivo de células de teratocarcinoma F9 transfectadas y normales para estudios de expresión genética
- Cultivo de HUVEC para la expresión 7 de la E-Selectina y la inducción 8 de VEGF
Fuente
- Gelatina, porcina
Control de calidad
- Probada para la capacidad de promover la proliferación de HUVEC
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
- 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 5 |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Gelatina |
| Esterilidad | Estéril |