Learn More
Corning™ Placa de cultivo con tratamiento para CT de fibronectina BioCoat™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg.
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |