Learn More
Corning™ Placa de cultivo con tratamiento para CT de fibronectina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10080741
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10080741 60 mm paquete de 20
10214091 35 mm paquete de 20
10747351 100 mm 10 PCS
10152801 150 mm paquete de 5
4 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10080741
Marca: Corning™ 354403
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
  • Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg.
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Color Transparente
Área de cultivo 21.3 cm2
Material Poliestireno
Forma Redonda
Tipo Cubeta de cultivo celular
N.º por caja 20/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Diámetro (métrico) 60 mm