Learn More
Corning™ Placa multipocillo BioCoat™ de fibronectina
Descripción
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivo de suero libre o reducido
- Ensayos de fijación celular
- Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
- Plasma humano
NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
Control de calidad
- Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- > 90 % de pureza de fibronectina con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
Almacenamiento
- De 2 °C a 8 °C. No la congele.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 2 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |