Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con cuello inclinado rectangular de colágeno I BioCoat™ con tapón ventilado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10352892
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
Área de cultivo:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
N.º por caja:
10/Cs.
40/Cs.
5/Cs.
50/Cs.
Estilo de cuello:
En ángulo
Recto
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 40
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo N.º por caja Estilo de cuello unitSize
10352892 600 mL 150 cm2 40/Cs. En ángulo paquete de 40
10226201 600 mL 150 cm2 5/Cs. En ángulo paquete de 5
10175430 250 mL 75 cm2 5/Cs. En ángulo paquete de 5
10441701 70 mL 25 cm2 10/Cs. En ángulo paquete de 10
10339370 750 mL 175 cm2 5/Cs. Recto 5 PCS
10409911 70 mL 25 cm2 50/Cs. En ángulo paquete de 50
10133671 750 mL 175 cm2 40/Cs. Recto paquete de 40
10062501 250 mL 75 cm2 50/Cs. En ángulo paquete de 50
8 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10352892
Marca: Corning™ 356486
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Recubiertos previamente con colágeno I para mejorar la fijación celular y aumentar la tasa de proliferación de células transfectadas de mamíferos, células primarias y células madre. Frascos de cultivo celular rectangulares con cuello inclinado, colágeno I Corning™ BioCoat™, tapón ventilado y superficies recubiertas muy uniformes y biológicamente funcionales para imitar entornos in vivo en aplicaciones de cultivo celular.
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Rápida expansión de poblaciones celulares
  • Cultivos sin suero o de suero reducido
  • Ensayos de fijación celular
  • Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
  • Tendón de cola de rata
Control de calidad
  • Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras
Capacidad (imperial) 20,2 oz
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 600 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 40/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Colágeno I
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 150 cm2