Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, placa de cultivo con colágeno de cola de rata
Descripción
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Redondo |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 21,3 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Tratamiento de superficie | Colágeno tipo I |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Mostrar más |