Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, placa de cultivo con colágeno de cola de rata
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10499012
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Cantidad:
10/Cajas de cartón
100/Cajas de cartón
20/Cajas de cartón
40/Cajas de cartón
5/Cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
10499012 100 mm 40/Cajas de cartón paquete de 40
10555421 60 mm 100/Cajas de cartón paquete de 100
10772531 35 mm 100/Cajas de cartón paquete de 100
10155670 35 mm 20/Cajas de cartón paquete de 20
10543051 60 mm 20/Cajas de cartón paquete de 20
10572701 100 mm 10/Cajas de cartón paquete de 10
10185760 150 mm 5/Cajas de cartón paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10499012 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356450
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Redondo
Color Transparente
Área de cultivo 58,1 cm2
Material Poliestireno
Forma Redonda
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Tipo Cubeta de cultivo celular
Incluye Tapa
Cantidad 40/Cajas de cartón
Diámetro (métrico) 100 mm