Learn More
Corning™ Placas multipocillo de colágeno I BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10152191
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10152191 24 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10152191 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Treated with BioCoat™ for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and ransformed cell lines in serum-free or reduced serum cultures. Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwell Plates closely mimmics in vivo environments for cell culture applications. Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines.
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Rápida expansión de poblaciones celulares
  • Cultivos sin suero o de suero reducido
  • Ensayos de fijación celular
  • Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
  • Tendón de cola de rata
Control de calidad
  • Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Área de cultivo 2 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie ECM/Factores de adhesión
Tipo Placa multipocillo
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Promoción de la difusión y fijación celular, la expansión rápida de las poblaciones de células, cultivos con poco suero o sin él, ensayo de adherencia celular, mejora de la supervivencia de las células en cultivo primario
Incluye Tapa
N.º por caja 50/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Envase 10 bolsas interiores de 5
Cantidad 50/caja
Fuente Cola de rata
Requisitos de almacenamiento De 4° a 30 °C