Learn More
Corning™ Cubreobjetos de vidrio alemán de n.º 1 BioCoat™, redondo
Descripción
Cubreobjetos de vidrio alemán Corning™ BioCoat™ con una aplicación uniforme de poli-L-lisina. 40/paquete, 80/caja. Los productos Corning BioCoat son una solución ideal para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero. Corning ofrece capacidades de recubrimiento personalizadas.
Vida útil: >= 3 meses a partir de la fecha de envío
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubreobjetos de portaobjetos |
| Tratamiento de superficie | Colágeno tipo I |
| Material | Vidrio alemán n.º 1 |
| Diámetro (imperial) | 0,472 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de fluorescencia de células vivas, microscopía confocal, microscopia de alta resolución e invertida, microscopía de contraste de fase |
| Diámetro (métrico) | 22 mm |
| N.º por caja | 60 |
| N.° por paquete | 60 |